Learn More
Ascorbinsäure, feines Pulver, 200 bis 325 Mesh, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog No. 15537884
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Identificadores de productos químicos
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Ascorbinsäure
Netzgröße 200 bis 325-Netz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 1 kg
Relative Dichte 1 l = 1.65 kg
Formelmasse 176.12
Güte Multi-Kompendium/USP
Physikalische Form Feines Pulver
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado