Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 100 Stück
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Karl Hecht™ Assistent™ quadratischen Abdeckgläser für die Mikroskopie werden in Schachteln à 100 Stück geliefert und bestehen aus hochtransparentem Borosilikatglas, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
Marke:  Karl Hecht™ 40990151
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10286991
  • 7.28 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Kunststoffboxen à 100 Stück, 10 Boxen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
CE
Glas
50 x 24 mm
100/Packung