missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 100 Stück

Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Karl Hecht™ Assistent™ quadratischen Abdeckgläser für die Mikroskopie werden in Schachteln à 100 Stück geliefert und bestehen aus hochtransparentem Borosilikatglas, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.

Marke:  Karl Hecht™ 40990112

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10679041

  • 4.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Kunststoffboxen à 100 Stück, 10 Boxen pro Karton
Spezifikation

Spezifikation

Deckglas
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
CE
Glas
20 x 20 mm
100/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt