Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 50 Stück
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Karl Hecht™ Assistent™ quadratischen Abdeckgläser für die Mikroskopie bestehen aus hochtransparentem Borosilikatglas, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
Marke:  Karl Hecht™ 41000115
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10399341
  • 2.00 € / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Kunststoffboxen à 50 Stück, 20 Boxen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
CE
Glas
22 x 22 mm
50/Packung