Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 70 μl
Kompatibel mit automatisierten Liquid Handling Systemen. Axygen™ Automatisierungsspritzen für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 70 μl sind Pipettenspitzen ohne Filter in 384-Well-Gestellen. Die unter strengen Kontrollen gefertigte Konstruktion aus klarem Polypropylen gewährleistet eine hohe Qualität. Die Spitzen sind in steril, unsteril und mit doppelter Etikettierung erhältlich.
Marke: Axygen™ VT-384-70UL-R
Beschreibung
- Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
- Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- 384-Well Gestelle mit nicht-sterilen 70 μl-Pipettenspitzen ohne Filter
- Kompatibel mit Agilent™/Velocity VPrep™ und Bravo 384ST, 96ST und 16ST Kopf
- Ein Karton enthält 50 Gestelle (19,200 Spitzen).
Spezifikation
70 μ l | |
Unsteril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
SBS-Box | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Pyrogenfrei | |
Automatisierung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polypropylen |