Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 70 μl
Kompatibel mit automatisierten Liquid Handling Systemen. Axygen™ Automatisierungsspritzen für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 70 μl sind Pipettenspitzen ohne Filter in 384-Well-Gestellen. Die unter strengen Kontrollen gefertigte Konstruktion aus klarem Polypropylen gewährleistet eine hohe Qualität. Die Spitzen sind in steril, unsteril und mit doppelter Etikettierung erhältlich.
Marke: Axygen™ VT-384-70UL-R-SDL
Beschreibung
- Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
- Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- 384-Well Gestelle mit nicht-sterilen 70 μl-Pipettenspitzen ohne Filter
- Kompatibel mit Agilent™/Velocity VPrep™ und Bravo 384ST, 96ST und 16ST Kopf
- Ein Karton enthält 50 Gestelle (19,200 Spitzen).
Spezifikation
70 μL | |
Sterile | |
DNase, RNase Free | |
With Double Label | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Non-filtered | |
Clear | |
Non-pyrogenic | |
Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |