Learn More
Axygen™ Axygen™ 16-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
Marke:  Axygen™ HGB7-16-15
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15563167
  • 39.95 € / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
  • Kämme: 1 x 16-Well, 1 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelbox, 7 cm
0.05 in.
1.5 mm