Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
Marke:  Axygen™ PCR-384-R
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12719438
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Versiegelungsoptionen: Axymats, Heißversiegelung, Klebefilme und -folien.
  • In 50 μl und 55 μl erhältlich
  • Ecke mit Einfach- und Doppelkerbung
Mit Stehrand (50 μl)
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling
  • Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Mit Stehrand (55 μl)
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, vollständig ABI-kompatibel für qPCR und Sequenzierung
  • Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Mit Stehrand, starre Platte (50 μl)
  • Roboterfreundliche starre Platte mit Stehrand
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 2 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Karton
Mit Stehrand, erhöhte Wells
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, qPCR
  • Erhöhte Wells ermöglichen ein Volumen von 55 μl
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Farben per Sonderbestellung erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
No Barcode
Standard
Red
Polypropylene
384
Non-sterile
PCR
Red
RNase, DNase-free
16 x 24
Full
40 μL
40 μL
Round
Double notch