Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Selbststehende Röhrchen
Marke:  Axygen™ ST-200-SS-X
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12729618
  • 458.63 € / 4000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Beschreibung
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
  • Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
2 ml
Polypropylen
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton
Nein
Konisch
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Bernsteinfarben
500/Packung
Unsteril
Nicht enthalten
20000 x g