Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
Marke: Axygen™ SCO-O-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril oder unsteril
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
O-Ring | |
Orange | |
Steril |
Polypropylen | |
Ohne Schlaufe | |
Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |