Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
Marke: Axygen™ SCO-BR-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril oder unsteril
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
O-ring | |
Brown | |
Sterile |
Polypropylene | |
Non-looped | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes |