Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzelwell-Reagenzienreservoirs mit mittlerem Profil
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke: Axygen™ RES-SW384-FX-SI
307.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25054" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
- Langlebig und kostengünstig
- Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
170 ml | |
Steril | |
Einzeln verpackt; 25/Karton | |
Ja |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
384 Bodentröge |