Learn More
AY 9944-Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Inhibitor des Hedgehog-Signalwegs (Hh)
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65079.MA
Menge 10 mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Artikelnummer. 15486709
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
366-93-8
C22H28Cl2N2·2HCl
1,4-Bis(2-Chlorbenzylaminomethyl)cyclohexan Dihydrochlorid
Spezifikation
10 mg
2 °C bis 8 °C
366-93-8
464,30g/mol
Hygroskopisch
Fest
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CNCC1CCC(CNCC2=CC=CC=C2Cl)CC1
464.30
Weiß
Inhibitor der Hedgehog-Signalgebung (Hh)
C22H28Cl2N2·2HCl
1,4-Bis(2-Chlorbenzylaminomethyl)cyclohexan Dihydrochlorid
Signaltransduktionsreagenz
NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen [(2-chlorophenyl)methyl]({[4-({[(2-chlorophenyl)methyl]amino}methyl)cyclohexyl]methyl})amine dichloride
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation