Learn More
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
Marke: Azlon WGW229P
23.64 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. AzlonTM Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
- Spritzflaschen mit viereckiger Schulter mit breitem Hals für leichtes, verschüttungsfreies Befüllen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
250 ml | |
LDPE | |
Diverse | |
Weit | |
Spülflasche | |
90mm |
Gemischte Packung, jede Farbe jeweils einmal | |
Je 1 | |
Ja | |
202 mm | |
Polypropylen | |
Precision Jet-Spitzenöffnung |