Learn More
Azlon™ Medikamentenbecher
Die Konstruktion aus transparentem medizinischem Polypropylen gewährleistet genaue Messungen und Inhaltserkennung. Azlon™ Medizinische Messbecher eignen sich zur Dosierung von flüssigen und trockenen Medikamenten.
Marke:  Azlon MWY518
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12643142
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gegossene Graduierungen 
  • Einwegprodukt
  • Platzsparend ineinandersteckbar
  • Ideal zur Verwendung bei pH-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
50 mL
53 mm
1/Pk.
Single-use
50 mm
Polypropylene
5 mL
Becher