Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus PMP mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Aus transparentem PMP
Marke:  Azlon FDE442
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12403621
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
  • Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
50 ml
10 ml
1
34/35
Schraubverschluss
Durchsichtig
PMP
92 mm
Konisch