Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus PMP mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Aus transparentem PMP
Marke:  Azlon FDE444
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12413621
  • 26.25 € / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
  • Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
100 ml
20 ml
1
34/35
Schraubverschluss
GL40
Durchsichtig
PMP
113 mm
Konisch
Autoklavierbar
64 mm