Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus PMP mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Aus transparentem PMP
Marke: Azlon FDE446
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
- Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation
Polypropylen | |
250 ml | |
50 ml | |
1 | |
45/40 | |
Schraubverschluss |
Durchsichtig | |
PMP | |
144 mm | |
Konisch | |
Autoklavierbar | |
GL52 |