Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus PMP mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Aus transparentem PMP
Marke:  Azlon FDE450
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12443621
  • 45.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-09-2025
Beschreibung
  • Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
  • Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
1000 ml
200 ml
1
45/40
Schraubverschluss
GL52
Durchsichtig
PMP
225 mm
Konisch
Autoklavierbar
133 mm