Learn More
Azlon™ Polypropylene Autoclave bags
Autoclave waste in this blue autoclave bag for biohazardous material. The Azlon™ polypropylene autoclave bag has printed instructions and can be autoclaved at temperatures up to 121 degrees C.
Marke:  Azlon BWY200
Artikelnummer. 12014578
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Suitable for autoclaving biohazardous waste
  • Strong side weld construction (50μm)
  • Printed with instructions for use and biohazard symbol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
300 mm
Polypropylen
608 mm