Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Runde Polypropylen-Enghalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Marke: Azlon BNP0125P
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
- Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
Spezifikation
125 mL | |
Polypropylene | |
Bulk | |
Eng | |
103 mm | |
Schraubkappe |
Translucent | |
350 | |
350/Pk. | |
Rund | |
50 mm |