Learn More
Motic™ Biologisches Mikroskop der B3-Serie
Beliebtes Mikroskop mit ausgezeichneter Bearbeitung, integrierter Koehler-Beleuchtung und fünffachem Revolver. Das Motic™ biologische Mikroskop der Serie B3 ist ein stabiles Gerät für die professionelle Mikroskopie und kann mit einer Vielzahl an optionalen Objektiven ausgestattet werden, um unterschiedlichste Forschungsansprüche zu erfüllen.
Marke: Motic™ PB37551E01
Beschreibung
- Integrierte Koehler-Beleuchtung und ein fünffacher Objektivrevolver als Standard.
- Eingebauter, niedriger mechanischer koaxialer Tisch mit Probenhalter.
- Erhältlich mit achromatischem Superkontrast, Vollplan- oder Phasenoptik.
Spezifikation
Fokussierbar und zentrierbar 1.25 N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter | |
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar | |
4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl) | |
ASC Achromatisch, Superkontrast, DIN | |
Blau-, Gelb und Grünfilter, Staubschutzabdeckung und Immersionsöl | |
Finites optisches System, 160 mm | |
7 kg |
WF 10X/20 mm, Dioptrieneinstellung am linken Okular, +/-5 Dioptrien | |
Halogen mit Intensitätskontrolle 12 V / 20 W | |
B3-220 Asc | |
Biologisches Mikroskop | |
Umgedrehter vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopps. | |
245 x 190 x 380 mm | |
220/240 V (CE) |