Learn More
Bariumacetat, ACS-Reagenz, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10608994 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium acetate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Ba
Merck Index 15, 961
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 255.43
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.46
Dichte 2.4600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.