Learn More
Bariumbromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7050126
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 10553-31-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10553-31-8
MDL-Nummer MFCD00003444
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide
Schmelzpunkt 850°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 297.14
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.781 g/mL