Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, Puratronic, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11320849
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
It is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-Name Barium(2+)-Dihydrat-Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 113°C-2H2O
Namenshinweis dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formelmasse 244.28 (208.25 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 3.097