Learn More
Bariumchlorid, ultratrocken, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. 11322498
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 1560°C
Chemischer Name oder Material Barium chloride
Schmelzpunkt 963°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 370g/L.
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
Formelmasse 208.25
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.9 g/mL