Learn More
Bariumkupferoxid (1 bis 1), 99.9 % (Metallbasis)
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium copper oxide (1-1) |
Physikalische Form | Feines Agglomerat |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00799047 |
UN-Nummer | UN1564 |
Reinheit (%) | 99.9% |