Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alfa Aesar Bariumhydroxid-Octahydrat, 97 %, Menge:500g, CAS:12230-71-6, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:BaH18O10, Molekulargewicht:315,461, Prozent Reinheit:97%
36.30 € - 353.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12230-71-6 |
---|---|
Summenformel | BaH18O10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 315.46 |
MDL-Nummer | MFCD00149152 |
InChI-Schlüssel | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate |
PubChem CID | 17749109 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11430643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12714.36 |
500 g |
36.30 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11440643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12714.0E |
2500 g |
117.00 €
2500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11450643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12714.0C |
10,000 g |
353.00 €
10000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Barium hydroxide octahydrate has been used in the centromeric heterochromatin banding technnique and to synthesize BaTiO3. The form Barium hydroxide was reported to catalyze the rate of β elimination of phosphoserine residues. It is also used as a general purpose additive for lubricants and greases, sugar fabrication, manufacturing soaps, fat saponification and chemical synthesis of other barium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenBariumhydroxid-Oktahydrat wurde in der zentromeren Heterochromatin-Banding-Technologie und zur Synthese von BaTiO3 verwendet. Es wurde berichtet, dass die Form Bariumhydroxid die Rate der β Beseitigung von Phosphoserin-Rückständen zu katalysieren. Es wird auch als Universalzusatz für Schmierstoffe und Fette, für die Zuckerherstellung, Herstellung von Seifen, zur Fettverseifung und chemische Synthese anderer Bariumverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (72 mg/ml bei 20 °C), Methanol, Ethanol (schwer) und Wasser (56 mg/ml bei 15 °C). Unlöslich in Aceton (praktisch)
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern.
Chemische Identifikatoren
12230-71-6 | |
315.46 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
17749109 |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Spezifikation
Barium hydroxide octahydrate | |
12230-71-6 | |
Ba(OH)2·8H2O | |
UN3262 | |
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+); Dihydroxid; Oktahydrat | |
17749109 | |
97% | |
Luftempfindlich |
78°C | |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
14,977 | |
Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically) | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] | |
315.46 | |
315.48 (171.36 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
2.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H302-H332
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ9200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Barium hydroxide octahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: barium hydroxide octahydrate