Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, Puriss, p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15633260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumhydroxid-Oktahydrat, Dihydroxybarium-Oktahydrat, Bariumdihydroxid-Oktahydrat, Bariumhydroxid-Oktahydrat MI, Bariumhydroxid BaOH2, Oktahydrat, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC-Name Barium(2+); Dihydroxid; Oktahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumhydroxid-Oktahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel Ba(OH)2 · H2O
UN-Nummer 3262
Formelmasse 315.46 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte Puriss. p.a.