Learn More
Bariumisopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11332478
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24363-37-9
Summenformel C6H14BaO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.503
MDL-Nummer MFCD00050486
InChI-Schlüssel CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
IUPAC-Name Barium(2+);propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium isopropoxide
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel Ba[OCH(CH3)2]2
UN-Nummer UN3205
Formelmasse 255.52
Empfindlichkeit Moisture Sensitive