Learn More
Bariummanganat(VI), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10348480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-35-1
Summenformel BaMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.26
MDL-Nummer MFCD00011514
InChI-Schlüssel ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC-Name Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium manganate(VI)
Namenshinweis 95%
Farbe Schwarz-Blau bis Blau
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 94% min
Strukturformel BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formelmasse 256.27
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium manganate(VI)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.