Learn More
Bariumtitanoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15402147
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium oxide
Schmelzpunkt 1620°C
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1000
Formelmasse 233.19
Reinheit (%) 99.95%