Learn More
Bariumtitanoxid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11310869
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium oxide
Schmelzpunkt 1620°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1000
Formelmasse 233.19
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.85 g/mL