Learn More
Brady™ BBP™ Vorgedruckte Right-To-Know-Chemikalienetiketten mit NFPA-Gefahrendiamanten
Ermöglicht den Druck von fünffarbigen Chemieetiketten in einem einzigen Durchlauf
Marke:  Brady™ 142042
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11777334
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinylfolie mit Permanentkleber für den Innen- und Außenbereich
  • Material widersteht Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
  • In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich
  • Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)
  • Anwendungstemperatur: 18 bis 82 °C (0 bis 180 °F)
  • Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC
Rot, Gelb, Blau, Weiß
Vinyl
Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbbalkenetiketten ermöglicht der Drucker die Herstellung von 5-farbigen Etiketten für Chemikalien in nur einem Druckschritt; das Material ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Beanspruchung.
60 bis 50 Gardner-Einheiten
365/Packung
5.72 x 5.72 cm
-40 bis +82 °C
57,2 x 57,2 mm (2,25 x 2,25 in.)
2,25 in.
Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Etikett
Nur NFPA-Diamant
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
8 bis 10 Jahre
2.25 x 2.25 in.
-40 bis 180 °F
0,004 in.
2,25 in.
5.71 cm