Learn More
Brady™ BBP31 Schilder- und Etikettendrucker
Marke: Brady™ 710740
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der BBP31 ist ein bedienerfreundlicher und vielseitiger Schilder- und Etikettendrucker, mit demSchilder und Etiketten bis zu 101mm Breite bedruckt werden können. Er verfügt über einen grossen
Touchscreen und einer intuitiven Bedienerführung, die es ermöglicht Etiketten schnell und einfach in
gerade einmal zwei Arbeitsschritten zu erstellen. Der BBP31 kann hunderte verschiedene Etiketten,
Bänder, Anhänger und Materialien bedrucken. Stand-Alone-Betrieb oder der Anschluss an einen PC und bieten dabei maximale Flexibilität.
Grosser Touchscreen: Verschieben und Anpassen von Objekten per Drag & Drop
2-Touch Printing: Text eingeben - drucken - fertig!
Laden, Klicken, Drucken: für die automatische Formatierung sorgt die Smart Cell- Technology
Vollwertige Klapptastatur im Notebook-Look in vier Versionen (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Kyrillisch/QWERTY)
Stand-Alone-Betrieb oder PC-Anschluss
Bedrucken von Etiketten zwischen 12,7mm und 101mm Breite
221 integrierte Piktogramme, schneller Import weiterer Piktogramme und Schriften
Integrierte Assistenten für die Rohrmarkierung und die Chemikalienkennzeichnung mit GHS-Symbolen nach CLP-Verordnung
Vorlagen für gängige Etiketten wie z. B. Etiketten mit Kopfzeile und eine umfangreiche
Bibliothek mit über 250 vorgedruckten Schildern und Etiketten (FR=253, EN=247, IT=291, DU=218, GE=300)
Sehr grosse Materialauswahl
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: BBP31 QWERTY EU PRINTER + MW
Spezifikation
Sign and Label Printer | |
Thermotransfer | |
305 mm | |
280.00 mm | |
225 x 305 x 225 mm | |
50 MB internal memory | |
76 mm/sec. | |
Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use | |
10°C bis 40°C | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS | |
Je 1 | |
220 V |
Intuitive Touchscreen | |
225.00 mm | |
225 mm | |
101 mm | |
Monochrom | |
BBP31 | |
300 dpi | |
USB | |
6.5 kg | |
Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels | |
1 Jahr | |
CYRILLIC |