Learn More
BD BBL™/Difco™ TB Karbolfuchsin ZN
Zum Färben von Mykobakterien durch das Ziehl-Neelsen (heiße) säurefesten Verfahren
Marke: BD 212511
Beschreibung
Färbt Abstriche aus Proben und Kulturen, die im Verdacht stehen, Mykobakterien zu enthalten, und ermöglicht so eine frühzeitige mutmaßliche Diagnose einer mykobakteriellen Infektion und die Charakterisierung bakterieller Isolate.
Spezifikation
Carbol-Fuchsin | |
Färbt Abstriche aus Proben und Kulturen, die im Verdacht stehen, Mykobakterien zu enthalten, und ermöglicht so eine frühzeitige mutmaßliche Diagnose einer mykobakteriellen Infektion und die Charakterisierung bakterieller Isolate. | |
Flasche |
4 x 250 ml | |
15 bis 30 °C | |
Karbolfuchsin ZN |
Sicherheit und Handhabung
- TB Carbolfuchsin ZN
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, phenol
Für in vitro -Diagnostik.