Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Antibiotisches Medium 19
Zur Bestimmung der Antibiotika-Potenz mit dem mikrobiologischen Assay-Verfahren. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Antibiotisches Medium 19 ist Bestandteil einer großen Auswahl an Trockenmedien.
Marke: BD 243100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dehydriert
- Kulturmedien
- Antibiotisches Medium 19
Spezifikation
EP, USP | |
Dehydriert | |
Antibiotisches Medium | |
Mikrobiologischer Assay für Antibiotika | |
500 g |
< 30 °C | |
Antibiotisches Medium 19 | |
Rinderextrakt 2,4 g/l, Hefeextrakt 4,7 g/l, Pepton 9,4 g/l, Dextrose 10 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 23,5 g/l | |
Flasche |