Learn More
BD PhaSeal™ Protector Adapter für Medikamentenfläschchen
Marke: BD 515102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Rot | |
Roter Verschluss | |
Schutz 21 |
20 mm | |
Für geschlossene Rekonstitution und Druckausgleich | |
Fläschchen mit Halsweite: 20 mm (Durchm.) |