Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoradiographiestifte
Einfache Markierung des Films mit ungiftigem und nicht radioaktivem phosphoreszierendem Material
Marke: Bel-Art™ F13351-0000
Beinhaltet: Taschenclip und Schraubknopf zur Einstellung der Stiftspitze
Beschreibung
Einfache Markierung des Films mit ungiftigem und nicht radioaktivem phosphoreszierendem Material
- Festes phosphoreszierendes Material läuft nicht aus und trocknet nicht aus (keine Blasen, Fläschchen oder Flüssigkeiten, die verschüttet werden); nicht-radioaktive Energie kann durch die Exposition gegenüber weißem oder fluoreszierendem Licht angepasst werden
- Minuziöse, 3 bis4 Energieabgabe hinterlässt ein deutliches Bild, ohne dass der Film überbelichtet wird
- Hellgrüne Markierungen leuchten nicht im Dunkeln, sind aber unter normalen Bedingungen und auf Röntgenfilm sichtbar
- Keine Beta- oder anderen Isotopenemissionen; Spektralhöchstwert, 5600Å
- Stiftspitze mit Schraubknopf einstellbar; die Stifte sind 4 /2 Zoll lang (11.4 cm)
- Nicht geeignet für Phosphorsiebe
Markierungen für hohe Energieniveaus
Höhere Energieemissionsstärke und etwas längere Energieemissionsdauer
Geeignet zum Markieren von Röntgenfilmen ähnlich wie bei Kodak™ XLS
Keine Beta- oder anderen Isotopenemissionen
Die Markierung wird von gekühlten Filmen nicht beeinflusst, und ein Verstärkerschirm wirkt sich nicht auf die Intensität aus
Nicht geeignet für Phosphorsiebe
Spezifikation
Felt Tip | |
Hellgrün | |
Ideal für die Markierung von Röntgenfilmen wie dem Kodak XLS | |
4,5 in. |
Nicht radioaktiver Marker | |
Taschenclip und Schraubknopf zur Einstellung der Stiftspitze | |
Je |