Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Pipettierreservoirs
Kostengünstige Einweg-Pipettierreservoirs aus Kunststoff. In den SP Scienceware™ Einweg-Pipettierreservoirs ist ausreichend Platz für alle Arten von Pipettierern.
85.85 € - 111.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 15.54 x 9.19 x 3.17 cm (6.12 x 3.62 x 1.25 in.)
Material Plastic
Typ Pipettierreservoir
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11791536
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37877-0000
Unsteril Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10015240
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37877-0001
Steril Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausreichend Platz für alle Pipettiererarten
  • Verwendet für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Miniröhrchen, Cube 2ube™ Röhrchen und DeepWell-Blöcken
  • 100 ml Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Plastic
1,25 in.
6.12 in.
3.62 in.
Ja
15.54 x 9.19 x 3.17 cm (6.12 x 3.62 x 1.25 in.)
Pipettierreservoir
3.17 cm
15.54 cm
9.19 cm