Learn More
Bel-Art™ JUSTIERTISCH
Die transparente glatte Oberfläche aus Acryl hilft beim Ausgießen immunologischer Platten, horizontaler Agarose-Gelen und Acrylamid-Sequenzierungsgelen
Marke: Bel-Art™ H18310-0000
217.79 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jeder Schenkel ist verstellbar
- Der eingelassene Nivellierglaskolben unter der Arbeitsfläche hilft bei der genauen Einstellung
- Die starre Plattform ist 20.3 x 20.3 x 0.95 cm (8 x 8 x 0.375 Zoll) dick
Spezifikation
Acryl | |
8 in. | |
Nivellierbirne | |
Klar | |
Jeweils |
2.5 cm | |
20,3 cm | |
Nivelliertisch | |
Gießen von immunologischen Platten, horizontalen Agarose-Gelen und Acrylamid-Sequenzierungsgelen |