Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Nadelspitze
Trägt zur Minimierung von Schäden bei der Entnahme von Proben aus Beuteln bei.
Marke: Bel-Art™ H37831-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Einzelprobennahme aus Polyethylen- oder Papierbeuteln
- Entnommene Probe kann sofort aus Hohlgriff gegossen werden
- Erreicht eine maximale Tiefe von 28 cm (11 Zoll)
- Aus verchromtem Messing mit aufschraubbarem Griff aus eloxiertem Aluminium
Spezifikation
Probenehmer mit Nadelspitze | |
Aluminium | |
0.87 Zoll | |
11 Zoll | |
16 Zoll |
Verchromtes Messing | |
Hohl | |
2,2 cm | |
28 cm | |
41 cm |