Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Right-to-Know Belüftete Sicherheitsspritzflaschen mit GHS-Kennzeichnung
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
Brand: Bel-Art™ F12432-0001
38.25 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
pulliWeite Halsöffnung mit 53 mm (2 in.) zum einfachen Nachfüllen/liliDurchscheinende Enghalsflaschen aus LDPE mit farbkodierten Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung/liliVorbedruckt mit chemischem Namen und Formel, GHS-Piktogramm und Signalwort, vierfarbigem Warndiamant gemäß National Fire Protection Association (NFPA) Abschnitt 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstract System (CAS)-Nummer und empfohlener Schutzkleidung und Ausrüstung/liliFlaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort/liliMethylethylketon und Toluol ohne belüftetes Ventil/li/ul/ppulli4 Flaschen pro Beutel mit je einer Flasche Aceton, Isopropanol, Bleichmittel und Ethanol/liliNatriumhypochlorit hat weißes LDPE zum Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm/li/ul/ppFlaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort./pCompliance
Sicherheitskennzeichnungen am Arbeitsplatz entsprechen GHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) und den Anforderungen der OSHA gemäß HazCom 2012.
Specifications
1000 ml (32 oz.) | |
32 oz. | |
LDPE | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
No | |
Cylindrical | |
Aceton |
1000 ml | |
Rot | |
2/Pckg. | |
Yes | |
Reusable | |
Wide, Threaded | |
Safety-vented Wash Bottle |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.