Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe
Zum Schutz vor gefährlichen Rissen und Undichtigkeiten. SP Scienceware™ Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe sind mit einem Sterilisationsanzeigefeld ausgestattet, das sich verfärbt, wenn es 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt ist.
Marke: Bel-Art™ 06494-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Schutz vor gefährlichen Rissen und Undichtigkeiten
- Orangerote Beutel mit Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
- Extra verstärkte Beutel aus 2 mil starkem Polymergemisch
- Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
- Das Sterilitätsindikatorfeld färbt sich bei Dampfsterilisation dunkel
Bestellinformation
Packung zu 200 Beuteln