Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Swing Jaw™ Schlauchklemmen
Sorgen für rutschfeste Verschlüsse für flexible Schläuche
Marke:  Bel Art™ H18221-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10708321
  • 81.72 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus verzinktem Stahl
  • Die gerändelte Einstellmutter befindet sich auf einer schwenkbaren Backe, die ein vollständiges Öffnen ohne Ausbau ermöglicht
  • Vom Schlauch abnehmbar, ohne das Gerät zu trennen
  • Glatte Lagerflächen beschädigen die Schläuche nicht; die Schläuche können nicht aus der Klemme rutschen
  • Stark genug für die Verwendung mit schweren Wandvakuumleitungen
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchklemme
Flexible Schläuche mit 15 mm (1/2 Zoll) Außendurchmesser
Türanschlag
Verzinkter Stahl
Silver