Learn More
Emma Safety Footwear Bellagio XD Sicherheitsschuhe
Ein klassisch gestylter Business-Schuh im Brogue-Stil, der immer den richtigen Ton setzt. Polierte schwarze Vollkornlederoberteile und eine praktisch undurchdringliche Nitrilgummisohle ermöglichen dem Träger einen Spaziergang vom Büro zum Werk und zurück ohne Aufhebens oder Schuhwechsel.
Marke: Emma Safety Footwear 137000-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Hitzebeständige Nitrilgummi-Außensohle
- Material aus Vollleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
Bellagio XD | |
Leder | |
45 |