Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Sicherheitsschuhe
Gewebte Textilien in Kombination mit PU bieten ein verschleißfestes Polyurethan, das das Textil optimal schützt. Die extrem bequeme PU-Innensohle sorgt für lang anhaltende Unterstützung und Dämpfung des Fußes. Dank der Hydro-Tec™ Auskleidung ist dieser Sicherheitsschuh auch besonders atmungsaktiv.
Marke: Emma Safety Footwear MM40664745
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gewebte textile mit Polyurethan beschichtete Konstruktion
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ antibakterielles Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Grau, Blau | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
45 |
Schnüre | |
Berlin | |
Textil | |
Komposit |