Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Sicherheitsschuhe
Gewebte Textilien in Kombination mit PU bieten ein verschleißfestes Polyurethan, das das Textil optimal schützt. Die extrem bequeme PU-Innensohle sorgt für lang anhaltende Unterstützung und Dämpfung des Fußes. Dank der Hydro-Tec™ Auskleidung ist dieser Sicherheitsschuh auch besonders atmungsaktiv.
Marke:  Emma Safety Footwear MM40664746
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918421
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Gewebte textile mit Polyurethan  beschichtete Konstruktion
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ antibakterielles Futter
  • ESD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Grau, Blau
Hydro-Tec™ antibakteriell
46
Schnüre
Berlin
Textil
Komposit