Learn More
Berylliumsulfat-Tetrahydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11307158
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
In Industries it is used for beryllium salt making, ceramics and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-56-6
Summenformel BeH8O8S
Molekulargewicht (g/mol) 177.128
MDL-Nummer MFCD00149156
InChI-Schlüssel DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Synonym beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
IUPAC-Name Beryllium;sulfat;tetrahydrat
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium sulfate tetrahydrate
Physikalische Form Klümpchen
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1566
Merck Index 14,1175
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; Insoluble in alcohol
Formelmasse 177.14 (105.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Dichte 1.1713 g/mL