Learn More
Bicarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific™
52.20 € - 66.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Summenformel | CHNaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.01 |
MDL-Nummer | MFCD00003528 |
InChI-Schlüssel | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
IUPAC-Name | Natrium;Wasserstoffcarbonat |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15422929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60092.AK |
250 mL | N/A | ||||||
15432929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60092.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat |
Spezifikation
Bicarbonate buffer soln. | |
1 M | |
Flüssig | |
MFCD00003528 | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
144-55-8 | |
8.5 | |
CHNaO3 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat | |
516892 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen